Learn More
WTW™ OxiTop IS12, Komplettpaket, meßbereit für 12
Respirometrisches OxiTop™ Messsystem für BSB-Selbstüberprüfungsmessungen mit unverdünnten Proben – Messbereiche bis zu 4,000 mg/l BOD möglich
Marke: WTW™ 208211
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.00000kg
Beschreibung
- Einfache Handhabung ohne Verdünnungsserie
- Datensicherheit durch integrierten Messwertspeicher
- Geeignet für den sofortigen Gebrauch
Spezifikation
BOD-Flaschen mit bernsteinfarbenen, magnetischen Stäben, Barabzieher, Natriumhydroxid-Pellets, NaOH-Tanks, volumetrischen Kolben 164 und 432 ml. | |
CE | |
1 Jahr | |
42 cm | |
± 1 % | |
100/240 V |
Die Messung mit OxiTop™ basiert auf der Druckmessung in einem geschlossenen System | |
11 kg | |
5 bis 50 °C | |
28 cm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |