Learn More
Oxo-Pemetrexed-Säure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid |
| CAS | 193265-47-3 |
| Summenformel | C15H14N4O4 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Oxo-Pemetrexed acid, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]- (ACI), 4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid (ACI), Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]- (9CI), 4-[2-(2-Amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H14N4O4/c16-15-18-11-10(13(21)19-15)9(12(20)17-11)6-3-7-1-4-8(5-2-7)14(22)23/h1-2,4-5,9H,3,6H2,(H,22,23)(H4,16,17,18,19,20,21) |
| SMILES | C1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)CCC2C3=C(N=C2O)NC(=N)N=C3O |
| IUPAC-Name | 4-[2-(2-Amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 314.3 |
| Formelmasse | 314.1015 |