Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ampicillin-selektives Supplement
Das Oxoid Ampicillin Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Aeromonas hydrophila verwendet.
Marke: Thermo Scientific™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17500kg
Beschreibung
Das Oxoid Ampicillin Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Aeromonas hydrophila verwendet.
Zum Hinzufügen zu Aeromonas-Medium (Basis), Artikel-Nr. CM0833BSpezifikation
Ampicillin | |
Gefriergetrocknet | |
10 x 2,5 mg |
Ampicillin Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |