Learn More
Thermo Scientific™ Azid-Dextrose-Bouillon (dehydriert)
Artikelnummer. 11439778
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Unit Size:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11439778 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11439778 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. CM0868B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nachweis von Enterokokken in Wasser- und Abwasserproben mit diesem selektiven Medium.
Nachweis von Enterokokken in Wasser- und Abwasserproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Azid-Dextrose-Bouillon (dehydriert). Eine Mischung aus Pepton und Glukose im Medium macht das Azid-Dextrose-Bouillon sehr nahrhaft, und Natriumchlorid erhält das osmotische Gleichgewicht. Natriumazid wirkt als Inhibitor von gramnegativen Organismen1,2,3 , und die Konzentration von Natriumazid, die im Medium verwendet wird, bietet optimalen Schutz für die Enterokokken, während die gramnegative Flora weitgehend unterdrückt wird. Das Phosphatpuffer-System steuert den pH-Wert.
Enterokokken sind Bestandteil der normalen Darmflora von Menschen und Tieren. Sie sind seit langem als bedeutende Humanpathogene bekannt und werden immer mehr zu solchen. Das Vorhandensein von Enterokokken dient als Indikator für die fäkale Kontamination. Enterokokken sind bessere Indikatoren als Escherichia coli der Abwasserbelastung in chlorierten Gewässern, da sie eine größere Beständigkeit gegen Chlor haben.
Azid-Dextrose-Bouillon wird für den Nachweis von Enterokokken in Wasser und Abwasser4 empfohlen.
  • Selektiv: Natriumazid im Medium wirkt als Inhibitor gramnegativer Organismen und bietet gleichzeitig optimalen Schutz für Enterokokken.
  • Empfohlen für die quantitative Bestimmung von Enterokokken in Wasser, Abwasser, Lebensmitteln und anderen Materialien, die im Verdacht stehen, mit Abwasser kontaminiert zu werden1.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Azid-Dextrose-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 14,0 l Medium
Product Identifier
  • AZIDE DEXTROSE BROTH Rothe
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium azide
Nur für Laboranwendungen