Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Basisfuchsin-Indikator
Beschreibung
Der Oxoid Indikator für Basisches Fuchsin ist ein Farbstoff zur Verwendung mit Endo Agar Base, Teilenr. CM0479 B und m Endo (LES) Agar Base, Teilenr. Mm0551 B.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Basosfuchsin-Indikator |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Indikator |
| Menge | 10 g |