Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gallensalze Nr. 3
Bei den Oxoid Gallensalzen Nr. 3 handelt es sich um speziell verfeinerte Anteile von Gallensäure-Salzen.
Marke: Thermo Scientific™ LP0056J
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Oxoid Gallensalze Nr. 3 ist eine speziell raffinierte Fraktion der Salze der Gallensäure.
Normale Arbeitskonzentration 0.15 % w/v. Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium.Spezifikation
Gallensalze Nr. 3 | |
Pulver | |
Gallensalze | |
250 g |