Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™Blaser-Wang Campylobacter-Selektiv-Supplement
Das Oxoid Campylobacter Selektiv-Supplement, Blaser-Wang isoliert Campylobacter und hemmt Candida albicans .
Marke: Thermo Scientific™ SR0098E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17500kg
Beschreibung
Oxoid Campylobacter Selektiv-Supplement (Blaser-Wang) dient zur Vorbereitung von Blaser-Wang-Selektiv-Medium für die Isolierung von Campylobacter bei gleichzeitiger Hemmung des Wachstums von Candida albicans.
- Zum Hinzufügen zu Columbia Blutagarbasis, Artikel-Nr. CM0271B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Campylobacter | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Campylobacter-Selektiv-Supplement, Blaser-Wang | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |