Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bordella-selektives Supplement
Das Oxoid Bordetella-Selektiv-Supplement (Cephalexin,20 mg/Fläschchen) isoliert ordetella-Pertussis und . Parapertussis .
Marke: Thermo Scientific™ SR0082E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17500kg
Beschreibung
Oxoid Bordetella-Selektiv-Supplement (Cephalexin, 20 mg/Fläschchen) dient zur selektiven Isolierung von Bordetella pertussis und B. parapertussis.
Zum Hinzufügen zu Aktivkohle-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0119B Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium.Spezifikation
Bordetella | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Bordatella Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |