Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Brilliance™ Listeria Agar-Basis
Die Oxoid Brilliance Listeria Agar-Basis, ein chromogenes Medium, welches Listeria spp. aus Lebensmittelproben isoliert, zählt und identifiziert.
Marke: Thermo Scientific™ CM1080B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Die Oxoid Brilliance Listeria Agar-Basis ist ein chromogenes Medium für die Isolierung, Zählung und präsumtive Identifizierung von Listeria spp., einschließlich Listeria monocytogenes.
Beschreibung
Listeria monocytogenes ist die am häufigsten vorkommende pathogene Listeria-Spezies und ist nachweislich pathogen für Menschen und Tiere. Einige Listeria ivanovii-Stämme besitzen auch Lecithinase-Aktivität. Obwohl Listeria ivanovii in erster Linie für Tiere pathogen ist, gibt es Stämme, die nachweislich Infektionen beim Menschen verursacht haben.
Der Brilliance Listeria Agar nutzt das chromogene X-Glucosid für die präsumtive Identifizierung von Listeria spp. Dieses Chromogen wird durch β-Glucosidase gespalten, die in allen Listeria-Spezies vorkommt. Andere Organismen wie z. B. Enterokokken, die dieses Enzym besitzen, werden durch die selektiven Wirkstoffe Lithiumchlorid, Polymyxin B und Nalidixinsäure im Medium gehemmt, während Amphotericin das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen in der Probe hemmt. Listeria monocytogenes und pathogene Listeria ivanovii werden dann weiter differenziert nach ihrer Fähigkeit, das Phospholipase-Enzym Lecithinase zu produzieren. Das Enzym hydrolysiert das im Medium enthaltene Lecithin, wodurch sich trübe Präzipitationszonen um die Kolonien bilden.
Der Brilliance Listeria Agar ist eine modifizierte Variante der von Ottaviani und Agosti beschriebenen Rezeptur. Wie die ursprüngliche Rezeptur wurde das Medium zur Identifizierung von Listeria spp. basierend auf deren Nutzung eines chromogenen Substrats entwickelt. Während in der Originalrezeptur nach Ottaviani und Agosti2 pathogene Listeria spp. durch den Nachweis der Phosphotidylinositol-Phospholipase C (PIPLC) differenziert werden, erfolgt dies bei Brilliance Listeria durch den Nachweis der Lecithinase (Phosphotidylcholin-Phospholipase C - PCPLC). Beide Enzyme, PCPLC und PIPLC, sind für die Ausprägung der Pathogenität von Listeria spp. essentiell. Dagegen ist der alleinige Nachweis schon eines der Enzyme hinreichend bzgl. einer generellen Aussage über die Pathogenität. Ebenfalls erhältlich: Chromogenes Selektiv-Supplement für Listerien, Teile-Nr. SR0227E und Chromogenes Differential-Supplement für Listerien, Teile-Nr. SR0228E.
Aussehen
- Trockennährmedium: Strohfarbenes, frei fließendes Pulver
- Fertignährmedium: Durchscheinendes, weißes Gel
Qualitätskontrolle
Positivkontrollen – erwartete Ergebnisse:
- Listeria monocytogenes ATCC® 7644™ – Gutes Wachstum; blaue/grüne Kolonien mit Hof
- Listeria innocua ATCC® 33090™ – Gutes Wachstum; blaue/grüne Kolonien ohne Hof
Negativkontrolle – erwartete Ergebnisse:
- Enterococcus feacalis ATCC® 29212™ – Gehemmt
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.
Spezifikation
Trockenmedium bei 10 bis 30 °C lagern und vor Ablauf des Verfallsdatums (siehe Etikett) verbrauchen. Das fertige Medium kann bis zu 2 Wochen bei 2 bis 8 °C gelagert werden. | |
Pulver | |
500 g |
Brilliance Listeria Agar-Basis | |
Agar | |
Für 7,4 l Medium |
Sicherheit und Handhabung
- Brilliance Listeria Agar Base
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium chloride
Die ONE Bouillon Listeria-Basis und das ONE Bouillon Selektiv-Supplement sind ausschließlich für die Verwendung im Labor.
Die ONE Bouillon Listeria-Basis ist als „Reizend“ und das ONE Bouillon Selektiv-Supplement als „Gesundheitsschädlich“ gekennzeichnet. Für ein vollständiges Sicherheitsdatenblatt (MSDS) wenden Sie sich an Ihren Thermo Fisher Scientific Kundendienst.
Verwenden Sie die ONE Bouillon Listeria-Basis oder das ONE Bouillon Listeria-Selektiv-Supplement nicht, wenn das jeweilig angegebene Verfallsdatum überschritten ist oder Anzeichen einer Qualitätsminderung sichtbar sind.