missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Brilliance™ Listeria Selektiv-Supplement

Brilliance Listeria Selective Supplement wird zur Listeria Agarbasis hinzugefügt, um Listeria-Arten in Lebensmittelproben zu isolieren/differenzieren.

Marke:  Thermo Scientific™ SR0227E

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg


Artikelnummer. 11484229

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Brilliance Listeria-Selektiv-Supplement wird zur Brilliance Listeria-Agar-Basis hinzugefügt, Herst.-Nr. CM1080E und Herst.-Nr. CM1080B, ein chromogenes Medium zur Isolierung und Differenzierung von Listeria-Spezies in Lebensmittelproben.

Listeria monocytogenes ist die am häufigsten vorkommende pathogene Listeria-Spezies und ist nachweislich pathogen für Menschen und Tiere. Einige Listeria ivanovii-Stämme besitzen auch Lecithinase-Aktivität. Obwohl Listeria ivanovii in erster Linie für Tiere pathogen ist, gibt es Stämme, die nachweislich Infektionen beim Menschen verursacht haben. Der Brilliance Listeria Agar nutzt das chromogene X-Glucosid für die präsumtive Identifizierung von Listeria-Spezies. Dieses Chromogen wird durch β-Glucosidase gespalten, die in allen Listeria-Spezies vorkommt. Andere Organismen wie z. B. Enterokokken, die dieses Enzym besitzen, werden durch die selektiven Wirkstoffe Lithiumchlorid, Polymyxin B und Nalidixinsäure im Medium gehemmt, während Amphotericin das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen in der Probe hemmt. Listeria monocytogenes und pathogene Listeria ivanovii werden dann weiter differenziert nach ihrer Fähigkeit, das Phospholipase-Enzym Lecithinase zu produzieren. Das Enzym hydrolysiert das im Medium enthaltene Lecithin, wodurch sich trübe Präzipitationszonen um die Kolonien bilden. Der Brilliance Listeria Agar ist eine modifizierte Variante der von Ottaviani und Agosti beschriebenen Rezeptur. Wie die ursprüngliche Rezeptur wurde das Medium zur Identifizierung von Listeria spp. basierend auf deren Nutzung eines chromogenen Substrats entwickelt. Während in der Originalrezeptur nach Ottaviani und Agosti2 pathogene Listeria spp. durch den Nachweis der Phosphotidylinositol-Phospholipase C (PIPLC) differenziert werden, erfolgt dies bei Brilliance Listeria durch den Nachweis der Lecithinase (Phosphotidylcholin-Phospholipase C - PCPLC). Beide Enzyme, PCPLC und PIPLC, sind für die Ausprägung der Pathogenität von Listeria spp. essentiell. Dagegen ist der alleinige Nachweis schon eines der Enzyme hinreichend bzgl. einer generellen Aussage über die Pathogenität.
  • Zum Hinzufügen zur Brilliance Listeria-Selektiv-Agar-Basis, Artikelnr. CM1080B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Die ONE Bouillon Listeria-Basis und das ONE Bouillon Selektiv-Supplement sind ausschließlich für die Verwendung im Labor.
  • Die ONE Broth Listeria-Basis ist als “Reizend” und das ONE Broth Listeria-Selektiv-Supplement als “Gesundheitsschädlich” gekennzeichnet. Für ein vollständiges Sicherheitsdatenblatt (MSDS) wenden Sie sich an Ihren Kundendienst- oder Vertriebsmitarbeiter.
  • Verwenden Sie die ONE Bouillon Listeria-Basis oder das ONE Bouillon Listeria-Selektiv-Supplement nicht, wenn das jeweilig angegebene Verfallsdatum überschritten ist oder Anzeichen einer Qualitätsminderung sichtbar sind.
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Listeria
    Gefriergetrocknet
    10 Stück/Packung
    Brilliance Listeria Selektiv-Supplement
    Selektive Ergänzung
    Jedes Fläschchen für 500 ml Medium
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheit und Handhabung

    Sicherheit und Handhabung

    Produktidentifikator
    • CHROMOGENIC LISTERIA Selective Supplement

    Signalwort
    • Gefahr

    Gefahrenkategorie
    • Inhalationsallergen Kategorie 1
    • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1

    Gefahrenhinweis
    • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
    • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

    Sicherheitshinweis
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
    • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
    • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
    • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
    • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
    • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.

    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Enthält: Nalidixic acid sodium salt, Polymyxin Bsulfate, Amphotericin B, Ceftazidime hydrate

    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote