Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ gepufferte Listerienanreicherungs-Bouillon
Die Oxoid gepufferte Listeria-Anreicherungsbouillon ist ein selektives Anreicherungsmedium für den Nachweis von Listeria monocytogenes.
Marke: Thermo Scientific™ CM0897B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Benachrichtigungen:
Das Listeria-Selektiv-Anreicherungssupplement enthält Cycloheximid und ist giftig bei Verschlucken, Einatmen oder Hautkontakt. Als Vorsichtsmaßnahme bei der Handhabung Handschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Acriflavin wird durch Licht aktiviert und kann Verbindungen bilden, die für Listerien hemmend sind.
Beschreibung
Die Oxoid gepufferte Listeria-Anreicherungsbouillon ist ein selektives Anreicherungsmedium für den Nachweis von Listeria monocytogenes.
Selektive Listerien-Anreicherungsbouillon CM0862 basiert auf der von Lovett et al. beschriebenen Rezeptur und wird für die Anreicherung von Listeria-Arten in Lebensmitteln empfohlen. Nachfolgende Arbeiten haben ergeben, dass Anreicherungseigenschaften durch die Erhöhung der Pufferkapazität des Mediums über die Zugabe von Kaliumdihydrogenorthophosphat und Dinatriumhydrogenorthophosphat verbessert werden können. Gepufferte Listeria-Anreicherungsbouillon ist daher eine Modifikation des ursprünglichen Mediums.- Für die Verwendung mit Proben fermentierter Produkte und als alternatives Verfahren zur Anreicherung von Umweltproben
- Ebenfalls erhältlich: selektive Listerien-Ergänzung, Artikel-Nr. SR0140E oder SR0143E; modifizierte selektive Listerien-Anreicherungsergänzung, Artikel-Nr. SR0206E oder SR0206B; und selektive Listerien-Anreicherungsergänzung, Artikel-Nr. SR0141E
Spezifikation
Gepufferte Listeria-Anreicherungs-Bouillon sollte dicht verschlossen im Originalbehälter an einem kühlen, trockenen Ort weg von hellem Licht gelagert werden. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung bleibt das Medium bis zum auf dem Etikett aufgedruckten Verfallsdatum stabil. | |
Gepufferte Listeria-Anreicherungsbouillon | |
500 g |