Learn More
Thermo Scientific™ Gepuffertes Peptonwasser (dehydriert)
Artikelnummer. 11439728
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439728 2,5 kg 2.50 Kilogramm
10036392 500 g 500 Gramm
15862327 25 kg 500 Gramm
10046392 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11439728 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0509R
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Voranreicherung von Lebensmittelproben vor der Isolierung von Salmonella-Spezies unter gleichzeitiger Wiederbelebung subletal geschädigter Zellen mit diesem Medium.
Voranreicherung von Lebensmittelproben vor der Isolierung von Salmonella-Spezies mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Gepuffertes Peptonwasser (dehydriert). Gepuffertes Peptonwasser ist ein nicht-selektives Voranreicherungsmedium. Es liefert zudem die Bedingungen für die Wiederbelebung von Zellen, die bei Prozessen zur Lebensmittelkonservierung geschädigt wurden.
In einer Lebensmittelprobe können geringe Mengen subletal geschädigter Zellen von Salmonella spp. vorhanden sein. Die Voranreicherung in nicht-selektivem gepufferten Peptonwasser ermöglicht die Regeneration und Vermehrung der Zellen, bevor sie in eine selektive Kultur gegeben werden. Dies verbessert die Chancen auf Gewinnung von Salmonella-Spezies aus der Probe.
  • Für ein starkes Wachstum und eine hohe Wiederbelebungsrate: Das Medium ist reich an Nährstoffen und erzielt dadurch hohe Wiederbelebungsraten und ein intensives Wachstum.
  • Hilft bei der Wiederbelebung subletal geschädigter Salmonellen: Das Phosphatpuffersystem des Mediums verhindert Bakterienschäden durch pH-Wert-Änderungen und hilft bei der Wiederbelebung subletal geschädigter Salmonellen, die auf einen niedrigen pH-Wert empfindlich reagieren können.
Edel und Kampelmacher1 beobachteten, dass eine subletale Schädigung der Salmonellen in vielen Lebensmittelprozessen auftreten kann. Bei einer Studie zur Isolierung von Salmonellen aus Fleisch, das künstlich mit subletal geschädigten Organismen kontaminiert war, zeigte die Voranreicherung in gepuffertem Peptonwasser bei 37°°C für 18 Stunden vor der Selektion in Tetrathionat-Brillantgrün-Galle-Bouillon bessere Ergebnisse, als bei einer Methode der direkten Selektion.
Sadovski2 berichtete, dass in Experimenten, die die Isolierung von Salmonellen aus gefrorenem Gemüse betrafen, der schnelle pH-Abfall bei der Verwendung von Laktose-Bouillon3 als Voranreicherungsmedium die Rückgewinnung von Salmonellen beeinträchtigt. Dies war auf die erhöhte Empfindlichkeit der gefriergeschädigten, das gefrorene Gemüse eventuell verunreinigenden, Salmonellen gegenüber dem niedrigen pH-Wert zurückzuführen. Die Voranreicherung mit gepuffertem Peptonwasser hielt einen hohen pH-Wert über einen Inkubationszeitraum von 24 Stunden aufrecht. Das Medium löst das Problem der geringen Pufferkapazität von pflanzlichem Gewebe.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gepuffertes Peptonwasser
Form Pulver
Produkttyp Voranreicherungsmedium
Menge 2,5 kg
Ertrag Für 125,0 l Medium
Nur für Laboranwendungen