Learn More
Thermo Scientific™ Gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung EP/USP/JP/BP (dehydriert)
Artikelnummer. 10331053
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10331053 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10331053 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0982B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Durchführung von Tests zur Einhaltung mikrobieller Grenzwerte für pharmazeutische Produkte entsprechend der harmonisierten Vorschriften der USP/EP/BP/JP mit diesem Medium.
Durchführung mikrobieller Grenzwerttests für pharmazeutische Produkte nach harmonisierter Methodik gemäß USP/EP/BP/JP1,2,3 mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Gepufferter Natriumchlorid-Pepton-Lösung (dehydriert). Die Kombination aus Phosphatpuffer, Natriumchlorid und Pepton erhöht die Lebensfähigkeit empfindlicher Mikroorganismen, indem sie eine isotonische Umgebung bereitstellt. Dies ist besonders wichtig, wenn es darum geht, Zellen wiederzubeleben, die gestresst sind oder empfindlich auf osmotischen Druck reagieren können.
Verwenden Sie gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung für die Verdünnung von Proben bei der Analyse unsteriler Produkte auf mikrobielle Verunreinigungen.
  • Entspricht den Kapiteln der EP/USP/BP/JP1,2,3 zu den harmonisierten mikrobiellen Grenzwerttests.
  • Erhält die Lebensfähigkeit von Zellen während des Verdünnungsprozesses.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen: EP.
Beschreibung Gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung
Form Pulver
Produkttyp Dehydriertes Pepton
Menge 500 g
Ertrag Für 34,2 l Medium
Nur für Laboranwendungen