missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ C-T Supplement
Oxoid C-T Supplement ist ein chromogenes Medium zur Identifizierung von Escherichia coli O157:H7.
284.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Beschreibung | C-T-Supplement |
---|---|
Form | Gefriergetrocknet |
Produkttyp | Ergänzungsstoff |
Menge | 10 Stück/Packung |
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11414219
|
Thermo Scientific™
SR0172E |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
284.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11952632
|
Thermo Scientific™
SR0172H |
Jedes Fläschchen ergibt 2 ml Medium |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Oxoid C-T Supplement ist ein chromogenes Medium zur Identifizierung von Escherichia coli O157:H7.
Zum Hinzufügen zu Sorbitol MacConkey Agar, Artikel-Nr. CM0813B oder zu Sorbitol MacConkey Agarmit BCIG, Artikel-Nr. CM0981B.
Bestellinformationen:
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 2 ml Medium.
Spezifikation
C-T-Supplement | |
Gefriergetrocknet | |
Ergänzungsstoff | |
10 Stück/Packung |