Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CAT-Supplement
Das Oxoid CAT Supplement isoliert Campylobacter-Arten
175.00 € - 669.00 €
Spezifikation
Spezies | Campylobacter |
---|---|
Form | Gefriergetrocknet |
Produkttyp | Ergänzungsstoff |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12742020
|
Thermo Scientific™
SR0174H |
Für 2 l Medium |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11434219
|
Thermo Scientific™
SR0174E |
10 Stück/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Oxoid CAT-Supplement dient zur Isolierung von Campylobacter spp., insbesondere C. upsaliensis oder Arcobacter.
- Zum Hinzufügen zu Campylobacter Blood-Free Selective Agar (Basis) (CCDA Preston), Artikelnr. CM0739B, für die Isolierung von Campylobacter-Spezies.
- Zum Hinzufügen zu Arcobacter-Bouillon (Basis), Artikel-Nr. CM0965B zum Isolieren von Arcobacter spp.
Spezifikation
Campylobacter | |
Gefriergetrocknet | |
Ergänzungsstoff |