Learn More
Thermo Scientific™ Chinablau-Lactose-Agar (dehydriert)
Artikelnummer. 10546133
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10546133
Marke: Thermo Scientific™ CM0209B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Koloniezahlbestimmung und Differenzierung von Bakterien in Molkereiprodukten mit diesem Standardmedium.
Koloniezahlbestimmung und Differenzierung von Bakterien in Molkereiprodukten mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Chinablau-Lactose-Agar (dehydriert). Chinablau-Lactose-Agar, ursprünglich von Brandl und Sobeck-skal1, formuliert, ist ein hemmstoffreier, fester Standardnährboden, der zur Differenzierung der Lactose-Fermenter von Nicht-Lactose-Fermentern in Milch verwendet wird.
Chinablau im Nährboden dient als pH-Indikator zur Unterscheidung der Lactose-Fermenter von Nicht-Lactose-Fermentern. Der Nährboden enthält keine hemmenden Substanzen, daher wachsen alle Organismen in der Milchprobe üppig auf diesem Medium.
Verwenden Sie den Chinablau-Lactose-Agar zur Koloniezahlbestimmung und Differenzierung von Bakterien in Molkereiprodukten. Aufgrund der Anwesenheit des Chinablau-pH-Indikators im Nährboden können Lactose-Fermenter von Nicht-Lactose-Fermentern unterschieden werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Chinablau-Lactose-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 14,3 l Medium
Nur für Laboranwendungen