Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Clostridium difficile, Selektiv-Ergänzungsstoff
Oxoid Clostridium Difficile Selektiv-Supplement wird zur Clostridium Difficile Agar-Basis, Artikelnr. CM0601B hinzugefügt.
Marke: Thermo Scientific™ SR0096E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
Oxoid Clostridium Difficile Selektiv-Supplement wird zur Clostridium Difficile Agar-Basis, Artikelnr. CM0601B hinzugefügt.
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium.Spezifikation
Clostridium difficile-Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Sicherheit und Handhabung
- Clostridrium difficile SELECTIVE SUPPLEMENT
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cefoxitin (FOX)