Learn More
Thermo Scientific™ Kaltfiltrierbare Trypton-Soja-Bouillon (dehydriert)
Artikelnummer. 10462263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 kg
5 kg
500 g
Je
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10462263 500 g 500 Gramm
10631105 5 kg 5 Kilogramm
12606918 25 kg 25 Kilogramm
12570836 Je 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10462263 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM1065B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.29 €
    185.10 € / 500 Gramm
    Sparen 120.19 €
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie mit diesem gammabestrahlten Medium mikrobiologische Media-Fill-Tests (MFT) in der Pharmaindustrie durch.
Durchführung mikrobiologischer Media-Fill-Tests (MFT) in der pharmazeutischen Industrie mit gammabestrahlter Thermo Scientific™ Oxoid™ Kaltfiltrierbarer Trypton-Soja-Bouillon (dehydriert). Das äußerst nährstoffreiche Universalmedium entspricht der Formulierung, die für MFTs in der Europäischen1, der Britischen2, der US3 und der Japanischen4 Pharmakopöe angegeben ist.
Kaltfiltrierbare Trypton-Soja-Bouillon kann durch die pulverförmigen Komponenten ersetzt werden, die bei der Herstellung wässriger Arzneimittel zum Einsatz kommen, um einen Index für den Grad mikrobieller Kontamination bei der aseptischen Herstellung zu erhalten.
Flüssige Arzneimittel, die ‘steril zur Anwendung’ sind, enthalten häufig wärmeempfindliche Komponenten. Aus diesem Grund ist die Endsterilisation durch Autoklavieren keine Option. Die Sterilisation durch Filtration (für lösliche Flüssigkeiten) und anschließende Abfüllung unter aseptischen Bedingungen ist das übliche Verfahren zur Herstellung dieser Art von Medikamenten. Der Zweck von Media-Fill-Tests ist es, die Wahrscheinlichkeit einer mikrobiologischen Kontamination zu bestimmen, die bei einem bestimmten aseptischen Prozess auftreten kann.
Die Packungen mit kaltfiltrierbarer Trypton-Soja-Bouillon wurden mit einer Dosis Gammastrahlen von mindestens 25 KGy sterilisiert, die als tödliche Dosis für alle Hefen, Schimmelpilze, Bakteriensporen und Mykoplasmen gilt.
  • Gammabestrahlt, um sicherzustellen, dass das Medium vor der Verwendung frei von allen Hefen, Schimmelpilzen und Bakterien, einschließlich Bakteriensporen und Mykoplasmen, ist.
  • Geprüft und ausgewählt, um eine hochfiltrierbare Lösung mit bekanntem Vcap-Wert zu gewährleisten. Dadurch kann vor dem Start eines MFTs das maximal filtrierbare Volumen berechnet werden.
Der Zweck von MFTs ist es, die Wahrscheinlichkeit einer mikrobiologischen Kontamination in einem bestimmten aseptischen Prozess zu bestimmen. Kaltfiltrierbare TSB kann als Ersatz für filtersterilisierte Arzneimittel verwendet werden und wird auf die gleiche Weise verarbeitet wie das Produkt, d. h. Filterung, Abfüllung und Verschluss. Das Medium wird anschließend inkubiert und die Anzahl der kontaminierten Einheiten im Vergleich zu unkontaminierten Medien bewertet. Anhand vorgegebener Richtlinien kann auf Grundlage des Anteils der kontaminierten Einheiten und der Identität der rückgewonnenen Mikroorganismen eine Entscheidung getroffen werden.5.
Kaltfiltrierbare Trypton-Soja-Bouillon kann auch zum Testen aseptischer Produktionsprozesse für feste Ausformungen verwendet werden, indem das Medium als sterile Flüssigkeit nach der Verarbeitung eines Placebos hinzugefügt wird.5.
Für den Laborgebrauch ist die standardmäßige Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Bouillon (CM0129) eventuell besser geeignet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kaltfilterbare Trypton-Soja-Bouillon
Form Pulver
Medientyp Tryptone Soya Broth
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 16,7 l Medium
Nur für Laboranwendungen