Learn More
Thermo Scientific™ D.C.L.S. Agar (dehydratisiert)
Isolieren und zählen Sie pathogene Enterobakterien mit diesem selektiven Medium.
Marke: Thermo Scientific™ CM0393B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Isolieren und zählen Sie pathogene Enterobakterien mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ D.C.L.S. Agar (dehydratisiert) Durch das Vorhandensein von Saccharose im Medium bilden Saccharose-fermentierende Organismen wie Proteus, Enterobacter und Klebsiella rote Kolonien. Aufgrund der selektiven Natur des Mediums ermöglicht es das Wachstum von Vibrio-Arten sowie Salmonellen und Shigellen, während es das Wachstum der meisten Escherichia coli hemmt.
Verwenden Sie den DCLS- Agar für die bessere Identifikation pathogener Enterobakterien.
- Leicht ablesbar: Saccharose-fermentierende Organismen wie Proteus, Enterobacter und Klebsiella bilden rot eingefärbte Kolonien
- Reduziert falsch positive Subkulturen bei der Durchführung der Farberkennung.
- Selektiert auf Salmonellen und Shigellen, während Escherichia coli gehemmt wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Industrieanwendung: AFNOR, ISO, NMKL. | |
Pulver | |
500 g |
D.C.L.S. Agar | |
Agar | |
Für 10.0 l Medium |
Nur für Laboranwendungen