Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dermasel-selektives Supplement
Das Oxoid Dermasel Selektiv-Supplement wird für Dermasel Medium, Teilenr. CM0539 B., verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0075E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Artikelnummer. 11434159
  • 218.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Oxoid Dermasel Selektiv-Supplement wird für Dermasel Medium, Artikel-Nr. CM0539B., verwendet.
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Spezifikation
Dermasel Selektiv-Supplement
Selektive Ergänzung
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Gefriergetrocknet
10 Stück/Packung