Learn More
Thermo Scientific™ GBS-Agar-Basis(Islam) (dehydratisiert)
Isolieren und erkennen Sie mit diesem Medium Streptokokken der Gruppe B (GBS) in klinischen Proben.
Marke: Thermo Scientific™ CM0755B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Isolieren und erkennen Sie Streptokokken der Gruppe B (GBS) in klinischen Proben mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ GBS-Agar-Basis (Islam) (dehydratisiert). Basierend auf der Formulierung, die von Islam1 beschrieben wird, ist das Medium so konzipiert, dass es die Fähigkeit der meisten Streptokokken der Gruppe B (GBS) nutzt, orange/rot pigmentierte Kolonien zu produzieren, wenn sie unter anaeroben Bedingungen inkubiert werden.
Streptokokken der Gruppe B sind eine anerkannte Ursache für eine schwere neonatale Infektion, die von der infizierten Mutter übertragen wird. Eine Überprüfung2 der nationalen Daten über einen Zeitraum von 8 Jahren durch den Labordienst für öffentliche Gesundheit ergab, dass die Streptokokken der Gruppe B 29,5 % aller Berichte über neonatale bakterielle Meningitis mit Organismen, die aus CSF und Blut isoliert wurden, ausmachten. Streptokokken der Gruppe B können auch bei Erwachsenen isoliert werden, die an verschiedenen Orten infiziert wurden.
Verwenden Sie die GBS-Agar-Base für die Isolierung und Erkennung von Streptokokken der Gruppe B in klinischen Proben.
- Leicht ablesbar: Klare Kolonien von Streptokokken der Gruppe B haben einen Durchmesser von 0,5 bis 1 mm, sind rund und nach 24 bis 48 Stunden anaerober Inkubation durchgehend orange/rot pigmentiert.
- Selektiv: Selektiv für Streptokokken der Gruppe B.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
GBS-Agar (Basis) | |
Agar | |
Für 11.1 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen