Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ GC Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. 10659554
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10659554 500 g 500 Gramm
12774166 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10659554 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0367B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Selectively isolate Neisseria species with this medium containing meat and plant enzymatic digests.
Selectively isolate Neisseria species with Thermo Scientific™ Oxoid™ GC Agar Base (Dehydrated). GC Agar Base has been formulated to include Special Peptone LP0072 which is a mixture of meat and plant enzymatic digests. The presence of starch in the medium ensures that toxic metabolites produced by Neisseria are absorbed. Phosphate buffers are included to prevent changes in pH due to amine production that would affect the survival of the organism.
GC-Agar-Basis wird als Basalmedium für die Herstellung von Schokoladenagar, Thayer-Martin-Nährboden, modifiziertem Thayer-Martin-Nährboden, Martin-Lewis-Agar und Transgrow-Agar verwendet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung GC Agar (Basis)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 13,9 l Medium