Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Haemophilus Test-Medium-Basis
Die Oxoid Haemophilus Test-Medium-Basis (HTM) wird für die Empfindlichkeitsprüfung von Haemophilus influenzae verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ CM0898B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Die Oxoid Haemophilus Test-Medium-Basis (HTM) wird für die Empfindlichkeitsprüfung von Haemophilus influenzae verwendet.
Ebenfalls erhältlich: HTM-Supplement, Artikel-Nr. SR0158E. Bei 20 °C bis 0 °C lagern.Spezifikation
Haemophilus Test-Medium-Basis | |
Trockennährmedien | |
Für 11.6 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen