Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Karmali Campylobacter Selektiv-Supplement
Das Oxoid Campylobacter-Selektiv-Supplement, Karmali isoliert Campylobacter jejuni und C. coli.
Marke: Thermo Scientific™ SR0167E
Weitere Details : CAS : 66-81-9 Netto-Gewicht : 0.17500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Beschreibung
Oxoid Campylobacter Selective Supplement, Karmali wird zur Isolierung von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli verwendet, wenn sie bei 42 °C inkubiert werden.
- Zum Hinzufügen zu Campylobacter-Agar (Basis), Artikelnr. CM0935B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Campylobacter | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Campylobacter Selectiv-Supplement, Karmali | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen für 500 ml Medium |