Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ LCAT-selektives Supplement
Das Oxoid LCAT Selektiv-Supplement wird zur Vorbereitung von New York City Medium zur Isolierung von Neisseria spp. verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ SR0095B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Oxoid LCAT-Selektiv-Supplement dient zur Vorbereitung von New York City Medium für die Isolierung von Neisseria spp.
- Zum Hinzufügen zu GC-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0367B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
LCAT Selekt-Suppl | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |