Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BMPA-Selektiv-Supplement
Oxoid Legionella BMPA Selective Supplement wird zur Isolierung von Legionella spp verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ SR0111E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
Oxoid Legionella BMPA Selective Supplement wird zur Isolierung von Legionella spp verwendet.
Zum Hinzufügen zu Legionella-CYE-Agar-Basis, Artikel-Nr. CM0655BSpezifikation
Legionellen | |
Gefriergetrocknet | |
10/Pckg. |
Legionella BMPA Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen für 100 ml Medium |