Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionellen MWY Selektiv-Supplement
Das Oxoid Legionella MWY Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Legionella pneumophila in Trinkwasserproben verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0118E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17500kg
Artikelnummer. 11464189
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das Oxoid Legionella MWY Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Legionella pneumophila in Trinkwasserproben verwendet.
Zum Hinzufügen zu Legionella-CYE-Agar-Basis, Artikel-Nr. CM0655B