Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Listeria-Selektiv-Supplement, Listeria Sel Supp (Oxford), für 2.25 l Medium
Das Oxoid Listeria-Selektiv-Supplement (Oxford) dient zum Nachweis von Listeria monocytogenes.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0140E
Weitere Details : CAS : 1264-72-8 Netto-Gewicht : 0.17500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11414199
  • 160.00 € / 175 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das Oxoid Listeria-Selektiv-Supplement (Oxford) wird für den Nachweis von Listeria monocytogenes verwendet.
Zum Hinzufügen zu Listeria-Selektiv-Agar-Basis, Artikelnr. CM0856B
Spezifikation
Spezifikation
Listeria
Gefriergetrocknet
10 Stück/Packung
Listeria-Selektiv-Supplement (Oxford)
Selektive Ergänzung
Jedes Fläschchen ergibt 2.25 ml Medium
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • LISTERIA Selective Supplement Oxford Formulation
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cycloheximide, Colistin, sulfate (salt),Acriflavin Neutral