Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptomycin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Bestimmen Sie die Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von manuellen AST-Methoden und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an qualitativ hochwertigen, anwenderfreundlichen Prüfscheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitsprüfungen.
Marke: Thermo Scientific™ CT0030B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von antimikrobiellen Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Minocyclin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests.
Die einfache Handhabung wird durch bruchsichere, federbelastete Kassetten, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren für das Ende der Kassette gewährleistet.Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, sondern bietet auch eine visuelle Anzeige folgender Punkte:
- Inokulumwert
- Vorhandensein einer Kontamination
- Resistente Mutanten
- Beta-Laktamase-Aktivität
- Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten zum Verkauf verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Minozyklin | |
30 µg | |
MH | |
Antimikrobielle Empfindlichkeit | |
50 Blättchen/Kassette |
Entspricht den CLSI-, DIN-, BSAC- und EUCAST-Richtlinien | |
Oxoid Minocyclin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | |
Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | |
5 Kassetten/Packung | |
50 Scheiben/Kassette |