Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ modifiziertes Bolton-Bouillon-Selektiv- Supplement
Das Oxoid Bolton-Bouillon-Selektiv-Supplement (modifiziert) dient zur selektiven Voranreicherung von Campylobacter spp. in Lebensmittelproben.
Marke: Thermo Scientific™ SR0208E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17500kg
Beschreibung
Das Oxoid Bolton-Bouillon-Selektiv-Supplement (modifiziert) dient zur selektiven Voranreicherung von Campylobacter spp. in Lebensmittelproben.
- Alternatives Supplement mit Amphotericin B als Ersatz für Cycloheximid
- Zum Hinzufügen zur Bolton-Bouillon, Artikel-Nr. CM0983B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Bolton | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Modifiziertes Bolton-Bouillon Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Sicherheit und Handhabung
- MODIFIED BOLTON Broth Selective Supplement
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cefoperazone (Cefobid), Vancomycin hydrochloride, Trimethoprim lactate, Amphotericin B