Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ modifiziertes Czapek-Dox-Agar
Der Oxoid modifizierte Czapek-Dox-Agar wird für die Kultivierung von Pilzen verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ CM0097B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59200kg
Beschreibung
Kultivieren Sie Pilze und Bakterien, die Natriumnitrat als einzige Stickstoffquelle verwenden, mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ modifizierten Czapek-Dox-Agar (dehydriert). Dieses fest definierte Medium ist eines der nützlichsten Mittel für die allgemeine Kultivierung von Pilzen. Im modifizierten Czapek-Dox-Agar ersetzen Magnesium-Glycerophosphat und Kaliumsulfat das Magnesiumsulfat und Kaliumphosphat des Originals. Diese Modifikation verhindert die Ausfällung von Magnesiumphosphat. Das Medium ist auch ein sehr zufriedenstellendes Substrat für die Chlamydosporenproduktion durch Candida albicans1.
Verwenden Sie modifizierten Czapek-Dox-Agar für die Kultivierung von Pilzen und Bakterien, die Natriumnitrat als einzige Stickstoffquelle nutzen.
Modifizierter Czapek-Dox-Agar hat eine verbesserte Chlamydosporenproduktion im Vergleich zur ursprünglichen Formulierung1 gezeigt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Czapek-Dox-Agar, modifiziert | |
Agar | |
Für 11.0 l-Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen