missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ modifiziertes Karmali-Selektiv-Supplement

Ein blutfreies selektives Medium zur Isolierung von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli, wenn es bei42° C inkubiert wird

Marke:  Thermo Scientific™ SR0205E

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13215409

  • 185.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Oxoid Modified Karmali Selektivzusatz für ein blutfreies Selektivmedium zur Isolierung von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli bei Inkubation bei 42 °C.

  • Alternatives Supplement mit Amphotericin B als Ersatz für Cycloheximid
  • Zum Hinzufügen zur Campylobacter Agarbase, Artikel-Nr. CM0935B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation

Spezifikation

Karmali
Gefriergetrocknet
10 Stück/Packung
Modifiziertes Karmali Selektiv-Supplement
Selektive Ergänzung
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote