Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Novobiocin-selektives Supplement
Zum Hinzufügen zu EC-Bouillon, Teilenr. CM0990B; Muller-Kauffmann Tetrathionat-Novobiocin-Bouillon-Basis, Brilliantgrün-Agar, modifizierte Tryptose-Soja-Bouillon und Lysin-Eisen-Agar.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0181E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 11912622
  • 204.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Oxoid Novobiocin selektives Supplement (10 mg/Fläschchen) wird EC-Broth, Artikelnr.: CM0990B, Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Broth Base, Artikelnr.: CM0343B, Brilliant Green Agar, Artikelnr.: CM0263B, MRSV, Artikelnr.: CM0910B, modifizierter Tryptone Soya Broth, Artikelnr.: CM0989B und Lysin-Eisen-Agar, Artikelnr.: CM0886B hinzugefügt.
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Spezifikation
Novobiocin Selektiv-Supplement
Selektive Ergänzung
Ertrag je nach Formulierung; bitte die produktspezifischen Anweisungen beachten.
Gefriergetrocknet
10 x 10 mg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Novobiocin Selective Supplement
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: novabiocin