Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ORSAB-selektives Supplement
Oxoid ORSAB Selective Supplement (Oxacillin Resistance Screening Agar (Basis) Selective Supplement) wird zur Oxacillin Resistance Screening Agar (Basis) hinzugefügt, Artikelnr. CM1008B.
Marke: Thermo Scientific™ SR0195E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17500kg
Beschreibung
Oxoid ORSAB Selective Supplement (Oxacillin Resistance Screening Agar (Basis) Selective Supplement) wird zur Oxacillin Resistance Screening Agar (Basis) hinzugefügt, Artikelnr. CM1008B.
- Zum Hinzufügen zu Oxacillin Resistance Screening Agar (Basis), Artikelnr. CM1008B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
ORSAB Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |