Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptonwasser
0.1 % Peptone Water 500mL - 500mL DIN pk/10
Marke:  Thermo Scientific™ BO0833V
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Artikelnummer. 12920119
  • 67.55 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
0.1 % Peptone Water 500mL - 500mL DIN pk/10
Spezifikation
Spezifikation
Peptonwasser