missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Peptonwasser (Andrade) (dehydriert)

Führen Sie Fermentationsstudien mit Andrade's Pepton Water durch, wenn Sie Kohlenhydrate und andere organische Verbindungen hinzufügen.

Marke:  Thermo Scientific™ CM0061B

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 12686698

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Führen Sie Fermentationsstudien mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton Water durch, wenn Sie Kohlenhydrate und andere organische Verbindungen hinzufügen. Andrade’s Indikator ist eine Lösung aus Säure-Fuchsin, die bei Zugabe von Peptonwasser bei pH 7,4 farblos oder leicht rosa ist. Es wird rosa bei sauren pH-Werten und gelb bei alkalischen pH-Werten (arbeitet über einen pH-Bereich von 5 bis 8).

Das in diesem Medium verwendete Pepton ist frei von fermentierbaren Kohlenhydraten und auch frei von Nitraten, die die Gasproduktion beeinträchtigen können.

Andrade‘s Peptonwasser ist eine Nährstoffbasis mit Andrade-Indikator, der Kohlenhydrate und andere diagnostische Reagenzien zur Verwendung in Fermentationsstudien hinzugefügt werden können.

Die biochemische Identifizierung von Organismen, die in diesem Medium wachsen können, erfolgt durch Beobachtung des Katabolismus der verschiedenen Kohlenhydrate, die in separaten Röhrchen mit Peptonwasser hinzugefügt werden. Um die Fermentation zu erkennen, die die Produktion von Säure und Gas darstellt, wird ein kleines, invertiertes Röhrchen (Durham Fermentationsröhrchen) in das Peptonwasser eingeführt, um das vom Organismus erzeugte Gas einzufangen. Eine einzelne Blase im Röhrchen reicht aus, um den Organismus positiv zu kennzeichnen. Einige Organismen verwenden den Zucker nur zur Herstellung von Säure, ohne Gasbildung.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

Spezifikation

Spezifikation

Peptone Wasser Andrade's
Voranreicherungsmedium
Für 33.3 l Medium
Pulver
500 g
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Laboranwendungen