Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens-OPSP-Selektiv-Supplement B
Das Oxoid Perfringens-OPSP-Selektiv-Supplement B dient zur selektiven Isolierung von Clostridium perfringens aus Lebensmitteln.
Marke: Thermo Scientific™ SR0077E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17200kg
Beschreibung
Das Oxoid Perfringens-OPSP-Selektiv-Supplement B dient zur selektiven Isolierung von Clostridium perfringens aus Lebensmitteln.
- Zum Hinzufügen zu Perfringens-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0543B
- Für 500 ml Medium
Spezifikation
Perfringens | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Perfringens-OPSP Supplement B | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |