Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ STA-selektives Supplement
Artikelnummer. 11474209
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474209 10 Stück/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11474209 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SR0162E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Oxoid STA Selektiv-Supplement (Supplement ohne Actidion) wird zur Isolierung von Brochothrix thermosphacta aus Lebensmittelproben verwendet.
Oxoid STA-Selektiv-Supplement (Supplement ohne Actidion) dient zur Isolierung von Brochothrix thermosphacta aus Lebensmittelproben.
  • Zum Hinzufügen zu STAA Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0881B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung STA Selektiv-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Selektive Ergänzung
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium