Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ STAA-selektives Supplement
Das Oxoid STAA Selectiv-Supplement dient zur Isolierung von Brochothrx thermoplacta aus Lebensmittelproben.
Marke: Thermo Scientific™ SR0151E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Beschreibung
Oxoid STAA Selektiv-Supplement dient zur Isolierung von Brochothrix thermosphacta aus Lebensmittelproben.
- Zum Hinzufügen zu STAA Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0881B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
STAA Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |