Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Staph/Strep-selektives Supplement
Das Oxoid Staph/Strep Selektiv-Supplement wird zur Vorbereitung von Columbia CNA Agar verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ SR0070E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg
Beschreibung
Das Oxoid Staph/Strep Selektiv-Supplement wird zur Vorbereitung von Columbia CNA Agar verwendet.
- Zum Hinzufügen zum Columbia-Blutagar-Basis, Artikel-Nr. CM0331
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Staphylokokken, Streptokokken | |
Gefriergetrocknet | |
500 g |
Staph/Strep Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |