Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ UVMII Listeria Sekundäres Selektiv-Anreichungs-Supplement
Das Oxoid Listerien Sekundär-Selektiv-Anreicherungssupplement, UVMII, wird in einer zweistufigen Anreicherungsmethode zur Anreicherung von Listerien spp. verwendet
Marke: Thermo Scientific™ SR0143E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Oxoid Listeria-Sekundär-Selektiv-Anreicherungssupplement (UVMII) dient in einer zweistufigen selektiven Anreicherungsmethode (USDS-FSIS) zur Anreicherung von Listeria spp.
- Zum Hinzufügen zu Listeria-Anreicherungs-Bouillonbasis (UVM-Formulierung), Artikel-Nr. CM0863B,
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Listeria | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Listeria sekundäres Selektiv-Anreicherungs-Supplement, UVMII | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |