Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ VCAT-selektives Supplement
Wird für die Vorbereitung von New York City Medium zur Isolierung von Neisseria gonorrheaeverwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0104B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11444179
  • 113.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Oxoid VCAT Selective Supplement wird für die Vorbereitung von New York City Medium zur Isolierung von Neisseria gonorrheaeverwendet.
Zum Hinzufügen zu GC-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0367B
Spezifikation
Spezifikation
VCAT, 10 Fläschchen, jedes ausreichend für 500 ml Basis
Flüssig
Selektive Ergänzung
500 ml Basis