Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ VCN-selektives Supplement
Das Oxoid VCN-Selektiv-Supplement wird für die Vorbereitung von Thayer Martin-Medium zur Isolierung pathogener Neisseria spp verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ SR0101E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Das Oxoid VCN-Selektiv-Supplement wird für die Zubereitung von Thayer Martin Medium zur Isolierung pathogener Neisseria spp. verwendet.
- Zum Hinzufügen zu GC-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0367B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
VCN Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |