Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ VCNT-selektives Supplement
Das Oxoid VCN-Selektiv-Supplement wird für die Vorbereitung von Thayer Martin-Medium zur Isolierung pathogener Neisseria spp verwendet.
137.00 € - 405.00 €
Spezifikation
Beschreibung | VCNT Selektiv-Supplement |
---|---|
Form | Gefriergetrocknet |
Produkttyp | Selektive Ergänzung |
Menge | 10 Stück/Packung |
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11434169
|
Thermo Scientific™
SR0091E |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
137.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11444169
|
Thermo Scientific™
SR0091H |
Jedes Fläschchen ergibt 2 ml Medium |
405.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Oxoid VCNT-Selektiv-Supplement dient zur Zubereitung von Thayer Martin Medium zur Isolierung pathogener Neisseria spp.
- Zum Hinzufügen zu GC-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0367B
Spezifikation
VCNT Selektiv-Supplement | |
Gefriergetrocknet | |
Selektive Ergänzung | |
10 Stück/Packung |