Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hefeautolysat-Supplement
Das Oxoid Hefeautolysat-Supplement wird zur Vorbereitung von New York City Medium zur Isolierung von Neisseria spp. verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ SR0105B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg
Beschreibung
Das Oxoid Hefeautolysat-Supplement wird zur Vorbereitung von New York City Medium zur Isolierung von Neisseria spp. verwendet.
- Zum Hinzufügen zu GC-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0367B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Hefe | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Hefeautolysat Supplement | |
Ergänzungsstoff | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |