Learn More
Oxolinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229319
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
14698-29-4
C13H11NO5
261.23
MFCD00056775
KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
oxolinic acid, nidantin, dioxacin, emyrenil, prodoxal, prodoxol, ossian, gramurin, oksaren, oxolinic
4628
CHEBI:138856
5-Ethyl-8-Oxo-[1,3]Dioxolo[4,5-g]Chinolin-7-Carbonsäure
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
14698-29-4
C13H11NO5
261.23
MFCD00056775
KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
oxolinic acid, nidantin, dioxacin, emyrenil, prodoxal, prodoxol, ossian, gramurin, oksaren, oxolinic
4628
CHEBI:138856
5-Ethyl-8-Oxo-[1,3]Dioxolo[4,5-g]Chinolin-7-Carbonsäure
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Oxolinic acid
Schmelzpunkt 314.0°C to 316.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,7044
Formelmasse 261.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxolinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /