Learn More
Oxonic Acid Potassium Salt, TRC
Artikelnummer. 30409901
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30409901 5 g
30420124 25 g
30423135 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30409901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8700605G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2207-75-2
Summenformel C4 H2 N3 O4 . K
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
IUPAC-Name potassium;4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazine-2-carboxylate
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxonic Acid Potassium Salt
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H3N3O4.K/c8-2(9)1-5-3(10)7-4(11)6-1;/h(H,8,9)(H2,5,6,7,10,11);/q;+1/p-1
Formelmasse 194.9682