missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxprenolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal

Artikelnummer. 30461759
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30461759 1 mL 1 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30461759

Marke: LoGiCal LGCAMP0129.0001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

Oxprenolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxprenolol hydrochloride
CAS 6452-73-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxprenolol hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H23 N O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-, hydrochloride (9 CI), 2-Propanol, 1-[o-(allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(2-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(2'-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba
InChI-Formel InChI=1 S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17 H,1,9-11H2,2-3H3;1 H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C
IUPAC-Name 1-(propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol;hydrochloride
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 301.81
Menge 1 mL
Formelmasse 301.1445 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.