Learn More
OXSM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16642-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886324
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a beta-ketoacyl synthetase. The encoded enzyme is required for elongation of fatty acid chains in the mitochondria. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Spezifikation
Spezifikation
OXSM
Polyclonal
Unconjugated
OXSM
Beta ketoacyl ACP synthase, FASN2D, KASI, KS, OXSM
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
289934, 54995, 71147
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9D404, Q9NWU1
Oxsm
OXSM Fusion Protein Ag10004
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat