Learn More
OXSR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15611-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884854
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Regulates downstream kinases in response to environmental stress. May also have a function in regulating the actin cytoskeleton.
Spezifikation
Spezifikation
OXSR1
Polyclonal
Unconjugated
OXSR1
KIAA1101, OSR1, oxidative stress responsive 1, OXSR1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
108737, 316064, 9943
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O95747, Q6P9R2
Oxsr1
OXSR1 Fusion Protein Ag8002
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat